Learn More
4'-[[4-metil-6-(1-metil-1H-benzimidazol-2-il)-2-propil-1H-benzimidazol-1-il]metil]bifenil-2-carboxilato de 1,1-dimetiletilo (éster terc-butílico de telmisartán), Mikromol™
Descripción
4'-[[4-metil-6-(1-metil-1H-benzimidazol-2-il)-2-propil-1H-benzimidazol-1-il]metil]bifenil-2-carboxilato de 1,1-dimetiletilo (éster terc-butílico de telmisartán)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telmisartan tert-Butyl Ester |
| CAS | 144702-26-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Telmisartan tert-Butyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C37 H38 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Telmisartan tert-Butyl Ester, Telmisartan Imp C (EP), Telmisartan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H38N4O2/c1-7-12-33-39-34-24(2)21-27(35-38-30-15-10-11-16-31(30)40(35)6)22-32(34)41(33)23-25-17-19-26(20-18-25)28-13-8-9-14-29(28)36(42)43-37(3,4)5/h8-11,13-22H,7,12,23H2,1-6H3 |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC(C)(C)C)c5nc6ccccc6n5C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-2-propilbencimidazol-1-il]metil]fenil]benzoato de terc-butilo |
| Mostrar más |