Learn More
[(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acetato de 1,1-dimetiletilo, Mikromol™
Descripción
[(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acetato de 1,1-dimetiletilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate |
| CAS | 109010-60-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H22 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benazepril Hydrochloride Imp. F (EP), Benazepril Imp. F (EP), Benazepril USP Related Compound F, Benazepril USP RC F, 1,1-Dimethylethyl [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetate, Benazepril Related Compound F (USP), Benazepril Related Compound F, Benazepril Hydrochloride Impurity F, Benazepril Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzacepin-1-il]acetato terbutílico |
| Mostrar más |