Learn More
2-[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de 1,1-dimetiletilo, Mikromol™
Código de producto. 17909304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17909304 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17909304 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0400.370025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de 1,1-dimetiletilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
CAS 125971-94-0
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H23 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, : 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R-cis)-, ((4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)acetic acid tert-butyl ester, (6R-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4R-yl)acetic acid tert-butyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
Nombre IUPAC 2-[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 269.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269,1627 g/mol