Learn More
1,1-Dimetilbtilamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138662 1 g 1 g
30010075 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4728251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112306-54-4
Fórmula molecular C6H16ClN
Peso molecular (g/mol) 137.65
Sinónimo 2-Methyl-2-pentanamine Hydrochloride, NSC 99269 Hydrochloride
SMILES NC(C)(C)CCC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylbutylamine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4-5,7H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0971