Learn More
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Thermo Scientific™
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin hydrochloride, CAS # 115-70-4) is the salt of methylated biguanide, a compound exhibiting anti-hyperglycemic properties.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63361.22
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15405619
  • 311.00€ / 100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• 1,1-Dimethylbiguanide consists of two guanidines with methyl substitutions at position 1
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride inhibits complex I of the mitochondrial respiratory chain, increasing AMP and activating target genes
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride enhances insulin sensitivity and fatty acid oxidation in cells
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride may also have antineoplastic action through the mammalian target of rapamycin pathway
• It is suitable for the laboratory research of diabetes, obesity, and related metabolic disorders
• It is also useful for the laboratory study of mammalian target of rapamycin (mTOR) pathways and AMPK ratios within the cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
1115-70-4
165.63
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
14219
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
C4H12ClN5
MFCD00012582
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
Especificaciones
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
C4H12ClN5
MFCD00012582
14,5938
Soluble in water (50mg/ml),ethanol,and DMSO (50 mM).
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
165.63
165.62
1115-70-4
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2·HCl
100g
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
14219
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin hydrochloride
SDS Documentos