Learn More
Clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11401211 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401211 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11401211 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215780525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.00€
    513.45€ / 25 g
    Ahorro 25.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida, polvo blanco
  • Tiene varios usos médicos, como en el síndrome de ovario poliquístico, la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la diabetes mellitus tipo 2.
  • También puede reducir el aumento de peso en personas que toman antipsicóticos atípicos. El clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida es un agente adecuado de biguanida que se utilizó en un estudio para investigar su función en la mejora de las secreciones de los niveles del péptido-1 (GLP-1) similar al glucagón activo en el plasma.
  • El clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida (metformina) es un agente antihiperglucémico de biguanida. El clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida (metformina) es una base fuerte.
  • Forma sales bien definidas y posee una excelente capacidad de coordinación con los metales de transición, formando complejos de quelato bidentato altamente coloreados.
  • La metformina (MET) existe en varias formas: diprotonada (H2MET)2+ en una solución de ácido fuerte, monoprotonada (HMET)+ en un ácido débil, MET en neutro y desprotonada (MET)- en una solución alcalina fuerte. Es un medicamento oral antidiabético.
  • Se ha investigado la farmacocinética de la metformina. La determinación de metformina en el plasma humano ha sido descrita mediante el sencillo método HPLC-UV.[5] Se ha demostrado que la metformina aumenta el péptido-1 (GLP-1) similar al glucagón activo en plasma en el ser humano.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Punto de fusión 214 °C a 224 °C
Color Blanco
Fórmula molecular C4H12ClN5
Número MDL MFCD00012582
Cantidad 25 g
Sinónimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Información de solubilidad Soluble en agua (100mg/mL - solución clara e incolora), 95% etanol; insoluble en éter, acetona o cloroformo.
Clave InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Nombre IUPAC 3-(Diaminometilideno)-1,1-dimetilguanidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.6
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride