Descripción
- Tiene varios usos médicos, como en el síndrome de ovario poliquístico, la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la diabetes mellitus tipo 2.
- También puede reducir el aumento de peso en personas que toman antipsicóticos atípicos. El clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida es un agente adecuado de biguanida que se utilizó en un estudio para investigar su función en la mejora de las secreciones de los niveles del péptido-1 (GLP-1) similar al glucagón activo en el plasma.
- El clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida (metformina) es un agente antihiperglucémico de biguanida. El clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida (metformina) es una base fuerte.
- Forma sales bien definidas y posee una excelente capacidad de coordinación con los metales de transición, formando complejos de quelato bidentato altamente coloreados.
- La metformina (MET) existe en varias formas: diprotonada (H2MET)2+ en una solución de ácido fuerte, monoprotonada (HMET)+ en un ácido débil, MET en neutro y desprotonada (MET)- en una solución alcalina fuerte. Es un medicamento oral antidiabético.
- Se ha investigado la farmacocinética de la metformina. La determinación de metformina en el plasma humano ha sido descrita mediante el sencillo método HPLC-UV.[5] Se ha demostrado que la metformina aumenta el péptido-1 (GLP-1) similar al glucagón activo en plasma en el ser humano.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride |
| Punto de fusión | 214 °C a 224 °C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (100mg/mL - solución clara e incolora), 95% etanol; insoluble en éter, acetona o cloroformo. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.6 |
| Forma física | Polvo |