Learn More
1,1-dimetil-d6-urea, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylurea-D6 |
| CAS | 1219802-32-0 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H2 N2 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | N,N-Di(methyl-d3)urea, N,N-Dimethylurea-d6, N,N-Dimethylurea-D6, 1,1-Dimethyl-d6-urea, 1,1-Dimethylurea-d6, asym-Dimethylurea-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1-bis(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 94.1454 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.1013 g/mol |
| Mostrar más |