Learn More
1,1-dimetil-d6-sulfamida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylsulfamide-d6 |
| CAS | 1189689-95-9 |
| Fórmula molecular | C2 D6 H2 N2 O2 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N,N-Di(methyl-d3)sulfamide, N,N-Dimethylsulfamide-d6, N,N-Dimethylsulfamide-D6 (N,N-dimethyl-D6), DMSA-d6, Dimethylsulfamide-d6, 1,1-Dimethyl-d6-sulfamide, Trideuterio-[sulfamoyl(trideuteriomethyl)amino]methane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | trideuterio-[sulfamoil(trideuteriometil)amino]metano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.199 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.068 g/mol |
| Mostrar más |