Learn More
Clorhidrato de 1,1-dimetil-d6-hidrazina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-(dimethyl-d6)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 1219804-14-4 |
| Fórmula molecular | C2 2H6 H2 N2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1-bis(trideuteriometil)hidrazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 102.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0831 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |