Learn More
Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraquat dichloride |
| CAS | 1910-42-5 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 . 2 Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, chloride (1:2), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (6CI,7CI), 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridinium dichloride, 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, AH 501, AH 501 (herbicide), Cekuquat, Cyclone Max, Dimethyl viologen chloride, Galokson, Gramixel, Gramoxone, Gramoxone D, Gramoxone Inteon, Gramoxone Max, Gramoxone S, Gramoxone W, Gramoxone dichloride, Methyl viologen, Methyl viologen dichloride, Methylviologen chloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, Nuquat, OK 622, Paragreen A, Paraquat, Paraquat dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].C[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-(1-metilpiridina-1-ium-4-il)piridina-1-ium; dicloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 257.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0534 |