Learn More
Bromuro de 1,1-dimetil-3-hidroxipirrolidinio, TRC
Código de producto. 30384806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30384806 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30384806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45699850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium bromide
CAS 51052-74-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H14 N O . Br
Cantidad 50 mg
Sinónimo Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), Glycopyrrolate Impurity 3
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14NO.BrH/c1-7(2)4-3-6(8)5-7;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCC(O)C1
Nombre IUPAC Bromuro de 1,1-dimetilpirrolidin-1-io-3-ol
Peso molecular (g/mol) 196.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0259
Porcentaje de pureza >95