Learn More
1,1-Dimetil-2-[N-(3,3-difenilpropil)-N-metilamino]etilo 2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de metilo, Mikromol™
Description
1,1-Dimetil-2-[N-(3,3-difenilpropil)-N-metilamino]etilo 2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de metilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Lercanidipine |
| CAS | 887769-34-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Dehydro Lercanidipine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C36 H39 N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester (9CI), Dehydro Lercanidipine, Dehydrolercanidipine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H39N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30H,20-21,23H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c2ccccc2)c3ccccc3)c1c4cccc(c4)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-O-[1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropan-2-il] 5-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato |
| Show More |