Learn More
1,1-dimetil 2-etenilciclopropano-1,1-dicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethyl 2-Ethenylcyclopropane-1,1-dicarboxylate |
| CAS | 17447-60-8 |
| Fórmula molecular | C9H12O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dimethyl 2-Vinylcyclopropane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 3-Vinylcyclopropane-1,1-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-4-6-5-9(6,7(10)12-2)8(11)13-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(CC1C=C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-etenilciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0736 |