Learn More
1,1-dimetil-1-propanol, TRC
Código de producto. 30387796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30387796 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30387796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47083010ML
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Fórmula molecular C5 H12 O
Cantidad 10 mL
Sinónimo t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888