Learn More
1,1-dimetil-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Amyl Alcohol |
| CAS | 75-85-4 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-metilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0888 |