Learn More
1,1-dimetil-1,5-pentanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethyl-1,5-pentanediol |
| CAS | 1462-11-9 |
| Fórmula molecular | C7 H16 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2,6-hexanediol, 5-Methyl-1,5-hexanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O2/c1-7(2,9)5-3-4-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CCCCO |
| Nombre IUPAC | 5-metilhexano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.115 |