Learn More
1,1-dimetoxietano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethoxyethane |
| CAS | 534-15-6 |
| Fórmula molecular | C4H10O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Acetaldehyde, dimethyl acetal (6CI,8CI), 3-Methyl-2,4-dioxapentane, Acetaldehyde methyl acetal, Dimethyl acetal, Ethylidene dimethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(C)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0681 |