Learn More
1,1-dimetoxiciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-dimethoxycyclohexane |
| CAS | 933-40-4 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethoxycyclohexane, Cyclohexanone Dimethyl Ketal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1(CCCCC1)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dimetoxiciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 144.211 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |