Learn More
1,1-Dimetoxi-N,N-dimetilmetanamina, TRC
Código de producto. 30381048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30381048 5 g
1 options
Código de producto. 30381048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4466255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine
CAS 4637-24-5
Fórmula molecular C5H13NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1-Dimethoxy-trimethylamine, (Dimethoxymethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dimethoxymethane, (Dimethylamino)formaldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine, DMF Dimethyl Acetal, DMFDMA, Dimethoxy(dimethylamino)methane, Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, Dimethyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Dimethyl Acetal, Methyl-8, N,N-Dimethyl-1,1-bis(methyloxy)methanamine, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, N-(Dimethoxymethyl)-N,N-dimethylamine, N-(Dimethoxymethyl)dimethylamine, α,α-Dimethoxytrimethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
SMILES COC(OC)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 119.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0946