Learn More
1,1-dimetoxi-3-(piridin-4-il)propan-2-ona, TRC
Código de producto. 30369197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30369197 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30369197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD463075100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethoxy-3-(pyridin-4-yl)propan-2-one
CAS 98293-78-8
Fórmula molecular C10H13NO3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-13-10(14-2)9(12)7-8-3-5-11-6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
SMILES COC(OC)C(=O)Cc1ccncc1
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-3-piridin-4-ilpropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 195.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.