Learn More
1,1-dimetoxi-3-(piridin-4-il)propan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethoxy-3-(pyridin-4-yl)propan-2-one |
| CAS | 98293-78-8 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-13-10(14-2)9(12)7-8-3-5-11-6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(OC)C(=O)Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dimetoxi-3-piridin-4-ilpropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |