Learn More
1,1-dimetoxi-2-(2-metoxietoxi)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 94158-44-8 |
| Fórmula molecular | C7H16O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Methoxyethoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O4/c1-8-4-5-11-6-7(9-2)10-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCOCC(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dimetoxi-2-(2-metoxietoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1049 |