Learn More
1,1'-Éster de Diisooctil 2,2'-[(Dioctilstanilileno)bis(tio)]ácido bisacético (grado técnico), TRC
Código de producto. 30384404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384404 1 g
30373778 500 mg
30377062 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6388701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26401-97-8
Fórmula molecular C36H72O4S2Sn
Peso molecular (g/mol) 751.79
Sinónimo Di-N-octyltin S,S-Bis(isooctyl thioglycolate), Dioctyltin S,S'-Bis(isooctyl mercaptoacetate)
Nombre IUPAC 6-metilheptil 2-[[2-(6-metilheptoxi)-2-oxoetil]sulfanilo-dioctilstanil]sulfanilacetato
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(SCC(=O)OCCCCCC(C)C)SCC(=O)OCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Diisooctyl Ester 2,2'-[(Dioctylstannylene)bis(thio)]bis-acetic Acid (Technical Grade)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H20O2S.2C8H17.Sn/c2*1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13;2*1-3-5-7-8-6-4-2;/h2*9,13H,3-8H2,1-2H3;2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.3894