Learn More
Yoduro de 1,1'-dietil-4,4'-carbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431708 250 mg 250 miligramos
15411708 1 g 1 g
15421708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55456.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4727-50-8 | C25H25IN2 | 480.393 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4727-50-8
Fórmula molecular C25H25IN2
Peso molecular (g/mol) 480.393
Número MDL MFCD00011970
Clave InChI CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cryptocyanin, cryptocyanine, kryptocyanin, kryptocyanine, cryptocyanine iodide, kryptocyanine iodide, 1,1'-diethylquino-4-carbocyanine iodide, cryptocyanine o.a. 2, 1,4'-carbocyanine iodide, 1,4'-quinocarbocyanine iodide
PubChem CID 16219292
ChEBI CHEBI:51502
Nombre IUPAC (4E)-1-etil-4-[(Z)-3-(1-etilquinolin-1-io-4-il)prop-2-enilideno]quinolina; yoduro
SMILES CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine iodide
Punto de fusión 250°C to 253°C
Color Verde
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo