Learn More
Yoduro de 1,1'-dietil-2,2'-cianina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10035940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 MG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10035940 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
1 options
Código de producto. 10035940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407255000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1,1′-Diethyl-2,2′-cyanine iodide
Nombre de nota 99%
CAS 977-96-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 273°C
Color De rojo a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C23H23IN2
Número MDL MFCD00011971
Cantidad 500 mg
Beilstein 23, II, 267
Sinónimo decynium 22
Clave InChI GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
Nombre IUPAC (2Z)-1-etil-2-[(1-etilquinolin-1-io-2-il)metilideno]quinolina; yoduro
Peso molecular (g/mol) 454.34
PubChem CID 71299759
ChEBI CHEBI:37993
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1``-Diethyl-2,2``-cyanine iodide
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.