Learn More
Yonuro de 1,1'-dietil-2,2'-cianina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461138 250 mg 250 miligramos
15451138 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55022.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 977-96-8 | C23H23IN2 | 454.355 g/mol
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide is used to inhibit 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+), toxic metabolite of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine that induces apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de 1,1′-dietil-2,2′-cianina se utiliza para inhibir el 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP+), el metabolito tóxico de la 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina que induce la apoptosis en las neuronas de gánulo cerebelosas (CGN).
Solubilidad
Soluble en 10 mm en dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 977-96-8
Fórmula molecular C23H23IN2
Peso molecular (g/mol) 454.355
Número MDL MFCD00011971
Clave InChI GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo decynium 22
PubChem CID 71299759
ChEBI CHEBI:37993
Nombre IUPAC (2Z)-1-etil-2-[(1-etilquinolin-1-io-2-il)metilideno]quinolina; yoduro
SMILES CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Punto de fusión 273°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble to 10 mM in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.35
Porcentaje de pureza 97%