Learn More
Yoduro de 1,1'-dietil-2,2'-carbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454137 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15454137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31540.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 605-91-4 | C25H25IN2 | 480.39 g/mol
The fluorescence decay time of pinacyanol (1,1?-diethyl-2,2?-carbocyanine) iodide has been measured in the temperature range 95-225 K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiempo de degradación de la fluorescencia del (1,1′-dietil-2,2′-carbocianina)yoduro de pinacianol se ha calculado en un rango de temperaturas de entre 95 y 225 K.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-91-4
Fórmula molecular C25H25IN2
Peso molecular (g/mol) 480.39
Número MDL MFCD00011975
Clave InChI QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbocyanine, pinacyanole, pinacyanol iodide, sensitol red, pinacyanol, eastman kodak 622, quinaldine blue, dsstox_cid_26576, dsstox_rid_81735, dsstox_gsid_46576
PubChem CID 5709754
ChEBI CHEBI:52218
SMILES [I-].CCN1C(=CC=CC2=CC=C3C=CC=CC3=[N+]2CC)C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine iodide
Punto de fusión >250°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Nombre IUPAC (2Z)-1-etil-2-[(E)-3-(1-etilquinolin-1-io-2-il)prop-2-enilideno]quinolina;yoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.38
Porcentaje de pureza 96%