Learn More
Bromuro de 1,1'-dietil-2,2'-carbocianina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15434957 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15434957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32253.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide
CAS 2670-67-9
Fórmula molecular C25H26BrN2+
Número MDL MFCD00011973
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo Pinacyanol bromide
Clave InChI COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.Br
Nombre IUPAC (2E)-1-etil-2-[(E)-3-(1-etilquinolin-1-io-2-il)prop-2-enilideno]quinolina; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 434.401
PubChem CID 129893652
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.39
Porcentaje de pureza 95%