Learn More
1,1-dietoxiciclopentano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Diethoxycyclopentane |
| CAS | 23786-93-8 |
| Fórmula molecular | C9H18O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Cyclopentanone, Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxycyclopentane, Cyclopentanone Diethyl Ketal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-10-9(11-4-2)7-5-6-8-9/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC1(CCCC1)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dietoxiciclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1307 |