Learn More
1,1-dietoxi-2-nitroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Diethoxy-2-nitroethane |
| CAS | 34560-16-2 |
| Fórmula molecular | C6H13NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Nitroacetaldehyde Diethyl Acetal, Nitroacetaldehyde Diethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO4/c1-3-10-6(11-4-2)5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(C[N+](=O)[O-])OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dietoxi-2-nitroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 163.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0845 |