Learn More
1,1-Diciano-2-metoxi-4-dimetilamino-1,3-butadieno-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dicyano-2-methoxy-4-dimethylamino-1,3-butadiene-13C3 |
| CAS | 1391062-38-6 |
| Fórmula molecular | C613C3H11N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[3-(Dimethylamino)-1-methoxy-2-propen-1-ylidene]-propanedinitrile-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3O/c1-12(2)5-4-9(13-3)8(6-10)7-11/h4-5H,1-3H3/b5-4+/i4+1,5+1,9+1 |
| SMILES | CO[13C](=C(C#N)C#N)\[13CH]=[13CH]\N(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 180.18 |