Learn More
1,1-dicloroetileno-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dichloroethene-d2 |
| CAS | 22280-73-5 |
| Fórmula molecular | C2 D2 Cl2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dichloroethylene-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2H]C(=C(Cl)Cl)[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1-dicloro-2,2-dideuterio-etileno |
| Peso molecular (g/mol) | 98.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.966 |