Learn More
1,1-dicloroetano-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dichloroethane 2,2,2-d3 |
| CAS | 56912-77-7 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H Cl2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-1,1,1-trideuterio-etano |
| Peso molecular (g/mol) | 101.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.9878 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |