Learn More
1,1-Dicloro-2-fenilciclopropano, 97 %
Código de producto. 11435003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435003 5 g 5 g
11445003 25 g 25 g
11455003 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12279.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2415-80-7
Fórmula molecular C9H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 187.063
Número MDL MFCD00001272
Clave InChI WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dichlorocyclopropyl benzene, 1,1-dichloro-2-phenylcyclopropane, 2,2-dichlorocyclopropyl-benzene, benzene, 2,2-dichlorocyclopropyl, cyclopropane, 1,1-dichloro, 2-phenyl, pubchem18679, acmc-1clka, ksc491m2n, wlwfqgxzidywqf-uhfffaoysa, 2,2-dichloro-cyclopropyl-benzene
PubChem CID 95349
Nombre IUPAC (2,2-diclorociclopropil)benceno
SMILES C1C(C1(Cl)Cl)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane
Densidad 1.208
Punto de ebullición 105°C to 106°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 5 g
Beilstein 1860351
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.07
Porcentaje de pureza 97%