Learn More
1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil-d4)etileno, CDN
Código de producto. 30320094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30320094 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320094 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND30050.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDED8
CAS 93952-19-3
Fórmula molecular C14 2H8 Cl4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(dichloroethenylidene)bis[6-chloro- (9 CI), 4,4'-DDE D8
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=C(Cl)Cl)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dicloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etenil]benceno
Peso molecular (g/mol) 326.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.9882 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity