Learn More
1,1-dicloro-2,2-bis(4-clorofenil-d4)etano, CDN
Código de producto. 30314861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30314861 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314861 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND30040.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDD ring-d8
CAS 93952-20-6
Fórmula molecular C14 2H8 H2 Cl4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(2,2-dichloroethylidene)bis[6-chloro- (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(C(Cl)Cl)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dicloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etil]benceno
Peso molecular (g/mol) 328.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0039 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity