Learn More
1,1-Dicloro-1-(difluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane |
| CAS | 32778-07-7 |
| Fórmula molecular | C3 H Cl2 F5 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-2(5,3(8,9)10)11-1(6)7/h1H |
| SMILES | FC(F)OC(Cl)(Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1-dicloro-1-(difluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 218.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9325 |