Learn More
1,1-Dicloro-1-(difluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano, Mikromol™
Código de producto. 30051144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051144 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051144 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0500.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dicloro-1-(difluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-07-7
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C3 H Cl2 F5 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoflurane Imp. D (EP), 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-2(5,3(8,9)10)11-1(6)7/h1H
SMILES FC(F)OC(Cl)(Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1-dicloro-1-(difluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano
Peso molecular (g/mol) 218.94
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9325 g/mol