Learn More
1,1-Dicloro-1-(clorodifluorometaxi)-2,2,2-trifluoroetano, TRC
Código de producto. 30134559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134559 1 g 1 g
30135732 2.5 g 2.50 g
30006984 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4385201G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32778-09-9
Fórmula molecular C3 Cl3 F5 O
Peso molecular (g/mol) 253.38
Sinónimo 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 1,1-dicloro-1-[cloro(difluoro)metaxi]-2,2,2-trifluoroetano
SMILES FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.8935
Porcentaje de pureza >95%