Learn More
1,1-Dicloro-1-(clorodifluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano, Mikromol™
Código de producto. 30050835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050835 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050835 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0500.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dicloro-1-(clorodifluorometoxi)-2,2,2-trifluoroetano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-09-9
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C3 Cl3 F5 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoflurane Imp. E (EP), 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11
SMILES FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl
Nombre IUPAC 1,1-dicloro-1-[cloro(difluoro)metoxi]-2,2,2-trifluoroetano
Peso molecular (g/mol) 253.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.8935 g/mol