Learn More
1,1-dibromoetano, TRC
Código de producto. 30381212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381212 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30381212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD468205500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dibromoethane
CAS 557-91-5
Fórmula molecular C2H4Br2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethylidene Dibromide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3
SMILES BrC(C)Br
Peso molecular (g/mol) 187.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.868