Learn More
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| CAS | 431-67-4 |
| Fórmula molecular | C3 H Br2 F3 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 269.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.8346 |