Learn More
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetona, TRC
Código de producto. 30375592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375592 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4261501G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
CAS 431-67-4
Fórmula molecular C3 H Br2 F3 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br
Nombre IUPAC 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 269.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.8346