Learn More
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373006 5 g 5 g
11383006 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10826.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 431-67-4 | C3HBr2F3O | 269.843 g/mol
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate in the presence of aqueous NaOAc, which is a useful intermediate, e.g. in the synthesis of a fused pyrazine derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetona produce fácilmente hidrato de trifluoropiruvaldehído en presencia de NaOAc acuoso, que es un intermedio útil, por ejemplo, en la síntesis de un derivado de pirazina fusionado.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Incompatible con bases fuertes, metales activos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-67-4
Fórmula molecular C3HBr2F3O
Peso molecular (g/mol) 269.843
Número MDL MFCD00041362
Clave InChI HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
PubChem CID 550523
Nombre IUPAC 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ona
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Punto de ebullición 111°C to 113°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4305
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 636645
Información de solubilidad Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.85
Porcentaje de pureza 95%