Learn More
Bromuro de 1,1-dibencil-4-[(5,6-dimetoxi-1oxo-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)metil]piperidinio, Mikromol™
Código de producto. 30051875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051875 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051875 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0677.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bromuro de 1,1-dibencil-4-[(5,6-dimetoxi-1oxo-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)metil]piperidinio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
CAS 844694-85-5
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H36 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C31H36NO3.BrH/c1-34-29-19-26-18-27(31(33)28(26)20-30(29)35-2)17-23-13-15-32(16-14-23,21-24-9-5-3-6-10-24)22-25-11-7-4-8-12-25;/h3-12,19-20,23,27H,13-18,21-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].COc1cc2CC(CC3CC[N+](Cc4ccccc4)(Cc5ccccc5)CC3)C(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 2-[(1,1-dibencilpiperidin-1-io-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-ona;bromuro
Peso molecular (g/mol) 550.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.1879 g/mol