Learn More
1,1-Di(tert-butilperoxy)ciclohexano, solución al 50 % en aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10476442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10476442 10 mL 10 ML
10582802 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10476442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361310100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3006-86-8 | C14H28O4 | 260.374 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Color Sin designar
Nombre de nota 50% Solution in Mineral Oil
CAS 3006-86-8
% mín. CAS 49.0
% máx. CAS 51.0
Fórmula molecular C14H28O4
Número MDL MFCD00084800
Beilstein 07, III, 30
Densidad 0.9500g/mL
Sinónimo vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
Clave InChI HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
Nombre IUPAC 1,1-dicloroeteno
Peso molecular (g/mol) 260.37
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.37
Porcentaje de pureza 49 to 51%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido