Learn More
Perclorato de 1,1'-di-n-octadecil-3,3,3',3'-tetrametilindocarbocianina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415295 100 mg 100 miligramos
15425295 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55957.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41085-99-8 | C59H98ClN2O4+ | 934.893 g/mol
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine per chlorate is a lipophilic dye used to record membrane voltage for fluidity studies. This retrograde stain is useful in staining neurons because the stain is relatively nontoxic to cell bodies and the dye is retained in neurons. In addition, 1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine per chlorate is an ideal retrograde and anterograde tracer to label the processes as well as the cell bodies of cultured neurons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1′-dioctadecil-3,3,3′,3′-tetrametilindocarbocianina por clorato es un colorante lipofílico utilizado para registrar el voltaje de la membrana para estudios de fluidez. Esta tinción retrógrada es útil en la tinción de neuronas in vitro e in vivo porque es relativamente no tóxica para los cuerpos celulares y el tinte se retiene en las neuronas. Además, el 1,1′-dioctadecil-3,3,3′-3′tetrametilindocarbocianina por clorato es un marcador retrógrado y anterógrado ideal para etiquetar los procesos, así como los cuerpos celulares de las neuronas cultivadas.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (DMF).
Notas
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41085-99-8
Fórmula molecular C59H98ClN2O4+
Peso molecular (g/mol) 934.893
Número MDL MFCD00142354
Clave InChI JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
PubChem CID 129893813
Nombre IUPAC (2E)-2-[(E)-3-(3,3-dimetil-1-octadecilindol-1-io-2-il)prop-2-enilideno]-3,3-dimetil-1-octadecilindol; ácido perclórico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4C3(C)C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.OCl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Punto de fusión 68°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Beilstein 8251870
Información de solubilidad Soluble in Dimethylformamide (DMF).
Formula Weight (peso de la fórmula) 933.88
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3H-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-3,3-dimeth