Learn More
1,1-Di(metiltio)-2-nitroet-1-eno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10797115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10797115 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10797115 Proveedor Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00308EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene
CAS 13623-94-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C4H7NO2S2
Fórmula lineal O2NCH=C(SCH3)2
Número MDL MFCD00010443
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
Clave InChI NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Nombre IUPAC 1,1-bis(metilsulfanilo)-2-nitroeteno
Peso molecular (g/mol) 165.225
PubChem CID 83623
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 97%