Learn More
1-[1-Desoxi-2,3:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-Beta-D-fructopiranos-1-il]-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-proline |
| CAS | 173966-36-4 |
| Fórmula molecular | C17H27NO7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[1-Deoxy-2,34,5-Bis-O-(1-Methylethylidene)-Ss-D-Fructopyranos-1-Yl]-L-Proline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO7/c1-15(2)22-11-8-21-17(9-18-7-5-6-10(18)14(19)20)13(12(11)23-15)24-16(3,4)25-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3,(H,19,20)/t10-,11+,12+,13-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CN4CCC[C@H]4C(=O)O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 357.4 |